Learn More
Sulfate ferrique, MP Biomedicals Code produit.: 11405471
compliance-icons
Sulfate ferrique, MP Biomedicals
Code produit. 11405471 Tous les produits MP Biomedicals Produits
250 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Code produit. 11405471
Marque: MP Biomedicals 0215804283
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 10028-22-5
Formule moléculaire Fe2O12S3
Poids moléculaire (g/mol) 399.858
Clé InChI RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Synonyme ferric sulfate, iron iii sulfate, iron persulfate, iron tersulfate, diiron tris sulphate, diiron trisulfate, ferric persulfate, ferric tersulfate, iron sesquisulfate, ferric sesquisulfateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24826
ChEBI CHEBI:53438
Nom IUPAC trisulfate de fer(3+)
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferric Sulfate
Quantité 250 g
Poids de la formule 399.9
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ferric Sulfate Hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate ferrique, MP Biomedicals >