Learn More
Chlorure ferrique hexahydraté, (cristallin), MP Biomedicals
122.43 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ferric Chloride Hexahydrate |
CAS | 10025-77-1 |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 1 kg |
Formule moléculaire | FeCl3 · 6H2O |
Numéro MDL | MFCD00149712 |
Clé InChI | NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] |
Nom IUPAC | iron(3+) hexahydrate trichloride |
Poids moléculaire (g/mol) | 270.29 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- Ferric Chloride Hexahydrate
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.