Learn More
Citrate d’ammonium ferrique, MP Biomedicals™ Code produit.: 11465461
compliance-icons
Citrate d’ammonium ferrique, MP Biomedicals™
Code produit. 11465461 Tous les produits MP Biomedicals Produits
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Code produit. 11465461
Marque: MP Biomedicals 0215804080
Identifiants chimiques
CAS 1185-57-5
Formule moléculaire C6H11FeNO7+3
Poids moléculaire (g/mol) 264.999
Clé InChI FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltzAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 118984355
Nom IUPAC azane ; Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; fer(3+)
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferric ammonium citrate
Couleur Rouille à marron
Densité 7.87g/cm3 at 25°C
Quantité 100 g
Poids de la formule 265
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS9215 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2022 Catalog Number0215804080
Numéro de lotS8769 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/08/2022 Catalog Number0215804080
Numéro de lotS6526 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/03/2022 Catalog Number0215804080
compliance-icons
Identifiant produit
  • ferric ammonium citrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: iron(III) ammonium citrate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Citrate d’ammonium ferrique, MP Biomedicals™ >