Learn More
Thermo Scientific™ X-Gluc
Analysez efficacement les colonies avec X-Gluc, un substrat pour ß-glucuronidase (GUS) qui est encodé par gusA, un gène rapporteur largement utilisé.
136.00€ - 398.00€
Spécification
Méthode de détection | Colorimétrique |
---|---|
Type de produit | X-Gluc |
Propriétés du substrat | Substrat chimique |
Type de substrat | Substrat de bêta-glucuronidase (GUS) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10509140
|
Thermo Scientific™
R0851 |
0,1 g |
136.00€
0.10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10519140
|
Thermo Scientific™
R0852 |
0,5 g |
398.00€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le X-Gluc (sel de cyclohexylammonium de l’acide 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-bêta-D-glucuronique) est utilisé comme substrat pour la bêta-glucuronidase (GUS) encodée par le gusA, un gène rapporteur couramment utilisé. La glucuronidase clive le X-Gluc pour produire de l’acide glucuronique incolore et un précipité de chloro-bromoindigo bleu intense (voir figure ci-dessous).
La glucuronidase clive le X-Gluc pour produire de l’acide glucuronique incolore et un précipité de chloro-bromoindigo bleu intense (voir figure ci-dessous).Recommandées dans les cas suivants :
- Détection de l’expression GUS dans les cellules et les tissus végétaux (1)
- Détection d’infections causées par E. coli
- Détection de contamination bactérienne dans les échantillons d’eau et d’aliments
Remarque :
Il est recommandé de préparer une solution à 0,1 M dans le diméthylformamide ou le diméthylsulfoxyde.
Spécification
Colorimétrique | |
X-Gluc | |
Substrat chimique | |
Substrat de bêta-glucuronidase (GUS) |