Learn More
Thermo Scientific™ Kit de transcription à haut rendement TranscriptAid T7
Obtenez une transcription in vitro à haut rendement à partir de matrices d’ARN contenant un promoteur de l’ARN polymérase T7, y compris des plasmides linéarisés ou des produits de PCR.
Marque: Thermo Scientific™ K0441
370.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : CAS : 79-06-1 Poids : 2.17720kg
Description
Le kit de transcription à haut rendement TranscriptAid T7 contient des réactifs pour 50 réactions de 20 μl. Chaque réaction produit jusqu’à 200 μg d’ARN à partir de 1 μg de matrice en 2 heures (voir figures 1 et 2). La réaction peut être adaptée pour produire des quantités en milligrammes d’ARN de pleine longueur. Le kit peut être utilisé pour produire des transcripts longs et courts pour les applications nécessitant de grands rendements d’ARN (voir la figure 3). Tous les réactifs nécessaires à la transcription sont inclus, ainsi que l’échelle d’ARN à plage élevée RiboRuler pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative.
Points clés
- Rendements exceptionnellement élevés : jusqu’à 200 µg en 2 heures
- Polyvalent : adapté aux transcrits d’ARN courts et longs
- Quantités en milligrammes d’ARN dans une seule réaction d’augmentation
- Flexible : génère de l’ARN non marqué, marqué ou coiffé
- Échelle d’ARN RiboRuler fournie avec kit pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative
Spécification
TranscriptAid | |
Kit de transcription à haut rendement TranscriptAid T7 |
Sécurité et traitement
- TranscriptAid T7 High Yield Transcription Kit
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: formamide
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.