Learn More
Thermo Scientific™ Agarose TopVision
Code produit. 10784691 Tous les produits Thermo Scientific Produits
500 U, 100g
Code nomenclature Nacres: NA.54
Click to view available options
Quantité:
500 U
2,500 U
Conditionnement:
100g
500g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24114
Code produit. 10784691
Marque: Thermo Scientific™ R0491
Edge
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24114
L’agarose TopVision est hautement purifiée et convient à l’électrophorèse analytique et préparative d’acides nucléiques.
L’agarose Thermo Scientific Fermentas TopVision permet de réaliser des gels à une concentration optimale comprise entre 0,7 et 2 % dans tous les systèmes de tampon couramment utilisés. Il s’agit d’une agarose hautement purifiée avec des valeurs EEO très faibles certifiées par des procédures de contrôle de qualité strictes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Gel d’agarose
Plage de séparation 100 bp à >30 kb
Point de fusion 88°C
Gamme de produits TopVision
Quantité 500 U
Application validée Électrophorèse sur gel
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot2830634 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Code produitR0491
Numéro de lot2816689 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Code produitR0491
Numéro de lot2860397 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Code produitR0491
Numéro de lot2869214 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Code produitR0491
Numéro de lot2915434 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Code produitR0491
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Agarose TopVision >