Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase T4 (5 U/μl)
Code produit. p-4521340 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Comprend:
1 ml de tampon de réaction 5X
2 x 1 ml de tampon de réaction 5X
Conditionnement:
100 unités
Code produit. 10680281
Marque: Thermo Scientific™ EP0061
Edge
Assurez la précision de la synthèse de l’ADN avec l’ADN polymérase T4 dépendant du gabarit qui catalyse la synthèse 5’-3’ à partir de l’amorce d’ADN simple brin.
L’ADN polymérase T4, un ADN polymérase dépendant du gabarit, catalyse la synthèse 5’-3’ de l’amorce d’ADN simple brin. L’enzyme a une activité d’exonucléase 3’-5’, mais ne présente pas d’activité d’exonucléase 5’-3’.
Points clés
  • Activité de l’exonucléase 3’-5’ plus forte sur un seul brin que sur un ADN double brin et plus importante (d’au moins 200 fois) que sur un fragment d’ADN polymérase I, E. coliet Klenow.
  • Actif dans l’enzyme de restriction Thermo Scientific, PCR, RT et les tampons de ligase d’ADN T4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Polymérase ADN polymérase T4
Quantité 100 unité
Comprend 1 ml de tampon de réaction 5X