Learn More
Thermo Scientific™ SspI (10 U/μl)
L’enzyme de restriction SspI reconnaît les sites AAT^ATT, et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon G.
Marque: Thermo Scientific™ ER0771
41.40 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
ADN Lambda digéré avec SspI, 1 % d’agarose, 20 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'...A A T▵A T T...3'3'...T T A▵T A A...5'
Conditions pour une activité à 100 %
- Tampon G 1X : Tris-HCl 10 mM (pH 7,5 à 37°C), MgCl2 10 mM, NaCl 50 mM et BSA 0,1 mg/ml. Incubez à 37°C
Tampon de stockage
- Sspl est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), KCl 100 mM, DTT 1 mM, EDTA 1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Ligature et clivage
- Après une digestion en excès de 10 fois avec Sspl, plus de 90 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés
Effets de méthylation
- Dam : ne se chevauche jamais ; aucun effet
- Dcm : ne se chevauche jamais — aucun effet
- CpG : ne se chevauche jamais — aucun effet
- EcoKI : ne se chevauche jamais ; aucun effet
- EcoBI : possibilité de chevauchement ; aucun effet
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose
- Au moins 5 unités de l’enzyme sont nécessaires pour la digestion complète d’1 μg d’ADN Lambda intégré à de l’agarose en 16 heures
Remarque :
Une digestion en excès supérieure à 10 fois avec Sspl peut induire une activité Star.
Spécification
10 U/μl | |
SspI | |
Oui | |
Non | |
Enzyme de restriction |
Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG | |
Tampon 10X G | |
37°C | |
500 U | |
Clonage traditionnel |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.