Learn More
Thermo Scientific™ RNase T1 (1 000 U/μl)
La RNase T1 est une endoribonucléase qui dégrade spécifiquement l’ARN simple brin au niveau des résidus G.
82.50€ - 326.00€
Spécification
Concentration 1000 U / μl
Enzymes RNase
Type de produit RNase T1
Consulter d'autres spécifications
Products 2
Product Code Brand Quantité Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantité Price Quantity & Availability  
10314820
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
EN0541
100 000 U
82.50€
100000 unités
10621621
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
EN0542
500 000 U
326.00€
500000 unités
Description
Description
La Rnase T1 Thermo Scientific est une endoribonucléase qui dégrade spécifiquement l’ARN simple brin à des résidus G (voir la Figure 1 dans les données à l’appui). Elle clive la liaison phosphodiester entre le résidu 3'-guanylique et le résidu 5'-OH des nucléotides adjacents avec la formation du phosphate 2', 3'-cyclique intermédiaire correspondant. Les produits de réaction sont un 3'-GMP et des oligonucléotides avec une extrémité 3'-GMP.
L’activité de RNase T1 ne requiert aucun ion métallique.
Applications
  • Élimination de l’ARN des préparations d’ADN
  • Séquençage de l’ARN
  • Dosages de protection de la ribonucléase. À utiliser avec la RNase A
  • Élimination de l’ARN des préparations de protéines recombinantes
  • Détermination du niveau de transcrits d’ARN synthétisés in vitro à partir de modèles d’ADN contenant une “cassette sans G”
Specifications
Specifications
1000 U / μl
RNase
RNase T1
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ RNase T1 (1 000 U/μl)