Learn More
Thermo Scientific™ RNase A/T1 Mix
Obtenez l’activité de dégradation de l’ARN de la Rnase A et de la Rnase T1 grâce au mélange Rnase A / T1 Thermo Scientific™.
Marque:  Thermo Scientific™ EN0551
82.36 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10775831
  • 118.00€ / 1 unité
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le mélange Thermo Scientific RNase A/T1 combine l’activité de dégradation de l’ARN de la Rnase A et de la RNase T1. La RNase A hydrolyse spécifiquement l’ARN au niveau des résidus C et U, tandis que la RNase T1 hydrolyse spécifiquement l’ARN au niveau des résidus G (voir la Figure 1 dans la section Données à l’appui [voir la référence 1]).
Points clés
  • Un niveau plus élevé de dégradation de l’ARN qu’avec la RNase A et la RNase T1 séparément
  • Sans activité DNase ; il n’est pas nécessaire de chauffer le mélange avant utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
RNase
1 mL
Mélange RNase A/T1
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ RNase A/T1 Mix > 1 mL