Learn More
Thermo Scientific™ RiboRuler Low Range RNA Ladder, ready-to-use
Déterminez la taille et la quantité d’ARN avec des gels grâce à cette échelle d’ARN prête à l’emploi composée de 7 transcripts d’ARN simple brin purifiés par chromatographie.
Marque: Thermo Scientific™ SM1833
131.33 EUR valable jusqu'au 2024-12-14
Utilisez le code promo "21632" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21632
Description
L’échelle d’ARN à plage basse RiboRuler de 100 à 1 000 bases, prête à l’emploi, est un mélange de 7 transcripts d’ARN simple brin (de 100 à 1 000 bp) purifiés par chromatographie, produits à partir de matrices spécifiques qui contiennent un fragment du site de clonage multiple de pTZ19R et des fragments du phage lambda.
Cette échelle est prémélangée avec du colorant de chargement.
L’échelle d’ARN à plage basse RiboRuler, prête à l’emploi, est composée de transcripts purifiés par chromatographie, ce qui les rend exempts de NTP et de produits de dégradation de l’ARN. La concentration de chaque transcrit ARN est déterminée par spectrophotométrie (voir la photo pour les quantités précises). Pour réduire les risques de contamination pendant son utilisation, le marqueur de taille moléculaire est divisé en aliquots de faible volume.
Points clés
- Bandes nettes d’intensité uniforme
- Mémorisation facile des tailles et quantités des bandes
- Estimation de la quantité d’ARN avec la concentration prédéterminée des bandes du marqueur de taille
- Fourni avec le colorant de charge ARN 2X
- Stable pendant 6 mois à -20°C
Spécification
2X | |
Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, bromure d’éthidium | |
100 bp à 1000 bp | |
5 x 40 μL |
Agarose | |
Échelle d’ADN | |
RiboRuler |
Sécurité et traitement
- 2X Loading Dye Solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: formamide
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.