Learn More
Thermo Scientific™ Transcriptase inverse RevertAid (200 U/μl)
Code produit. p-4521351 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
10 000 unités
5 x 10 000 unités
Conditionnement:
10000 unités
5 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10612191
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ EP0441
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Effectuez une synthèse efficace et intégrale de l’ADNc premier brin jusqu’à 13 kb avec cette RT M-MuLV génétiquement modifiée pour la transcription inverse de routine.
La transcriptase inverse (TI) Thermo Scientific RevertAid est une TI M-MuLV recombinante. Elle diffère de la TI M-MuLV par sa structure et ses propriétés catalytiques. Cette enzyme possède une activité polymérase ARN dépendante et ADN dépendante, ainsi qu’une activité RNase H spécifique de l’ARN dans des hybrides ARN-ADN, qui est significativement plus faible que celle de la transcriptase inverse de l’AMV (Avian Myeloblastosis Virus - virus de la myéloblastose aviaire).
Cette enzyme possède une activité polymérase ARN dépendante et ADN dépendante, ainsi qu’une activité RNase H spécifique de l’ARN dans des hybrides ARN-ADN, qui est significativement plus faible que celle de la transcriptase inverse de l’AMV (Avian Myeloblastosis Virus - virus de la myéloblastose aviaire) (1, 2).
  • Synthèse efficace d’ADNc simple brin de pleine longueur jusqu’à 13 kb
  • Activité optimale à 42°C
  • Active jusqu’à 50°C
  • Incorpore des nucléotides modifiés (par ex., nucléotides marqués à la fluorescéine, au Cy3, au Cy5 , à la rhodamine, à l’aminoallyl)
Recommandées dans les cas suivants :
Synthèse efficace du premier brin de l’ADNc pour la RT-PCR et la RT-PCR en temps réel ; Synthèse d’ADNc pour clonage et expression ; Génération de sondes d’ADNc marquées pour les puces à ADN ; Marquage d’ADN (3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Concentration 200 U / μl
Contenu et stockage
• Transcriptase inverse RevertAid (200 U/μl)
• Tampon de réaction 5X
Conserver à –20°C.
Format Tube
Vitesse de réaction 60 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 42°C
Quantité 10 000 unités
Transcriptase inverse RevertAid
Activité de la ribonucléase H Oui
Conditions d’expédition Neige carbonique
Type de produit final ADNc premier brin
Format de réaction Composants séparés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 13 kb
Matériau de départ ARN
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt