Learn More
Thermo Scientific™ pUC18 DNA
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
Description
Les vecteurs pUC18 et pUC19 Thermo Scientific sont de petits plasmides d’E. coli, en nombre de copies élevé, de 2 686 bp de long. Ils sont identiques, mais contiennent plusieurs sites de clonage (MCS) disposés dans des orientations contraires.
Points clés
- Purifié par chromatographie à l'aide d'une technologie exclusive brevetée
- Plus de 90 % dans la forme de superenroulée
- Isolé de la souche E.coli (dam+, dcm+)
- Pour la séquence d’ADN pUC18, la séquence d’ADN pUC, l’analyse de la séquence et la création de cartographies, reportez-vous à l’outil en ligne gratuit REviewer.
Spécification
Spécification
| Méthode de clonage | Enzyme de restriction / MCS |
| Concentration | 0,5 μg/μl |
| Type d’échantillon | ADN |
| Type de produit final | ADN |
| À utiliser avec (application) | Clonage |
| Type de produit | ADN |
| Quantité | 50 μg |
| Vecteur | pUC18 |