Learn More
Thermo Scientific™ phiX174 DNA/BsuRI (HaeIII) Marker
Effectuez le dimensionnement et la quantification approximative de petits fragments d’ADN double brin dans les gels d’agarose et de polyacrylamide non dénaturant à l’aide de ce marqueur conventionnel composé de 11 bandes nettes.
94.75€ - 386.00€
Spécification
Type de gel | Agarose |
---|---|
Type de produit | Marqueur ADN/BSURI (HAEIII) |
Prêt à charger | Non |
Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
Concept écologique | Emballage durable |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10570091
|
Thermo Scientific™
SM0251 |
50 μg |
94.75€
50µg |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11893953
|
Thermo Scientific™
SM0252 |
5 x 50 μg |
386.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’ADN phiX174 est complètement digéré par l’enzyme de restriction Thermo Scientific appropriée, puis purifié et dissout dans du tampon de stockage. Selon l’enzyme de restriction utilisée pour préparer les marqueurs, les fragments d’ADN comportent des extrémités franches ou cohésives.
Le marqueur d’ADN/BsuRI (HaeIII) phiX174 peut être radiomarqué à l’aide de la polynucléotide kinase T4. Il peut également être radiomarqué ou non radiomarqué avec le fragment de Klenow ou le fragment de Klenow exo- par réaction de remplissage.
Points clés
- Dimensionnement et quantification approximative de petits fragments d’ADN
- Bandes nettes
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
Agarose | |
Non | |
Emballage durable |
Marqueur ADN/BSURI (HAEIII) | |
Gels d’agarose | |
Marqueur de BsuRI/ADN phiX174 (HaeIII) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.