Learn More
Thermo Scientific™ pBR322 DNA/BsuRI (HaeIII) Marker
Recommandé pour déterminer la taille et estimer la quantité des petits fragments d’ADN double brin en gels d’agarose et de polyacrylamide non dénaturant.
Marque: Thermo Scientific™ SM0271
Description
Le marqueur d’ADN pBR322/BsuRI (HaeIII) est recommandé pour le dimensionnement et la quantification approximative de petits fragments d’ADN double brin linéaires dans des gels d’agarose et de polyacrylamide non dénaturants. L’ADN pBR322 est complètement digéré par l’enzyme de restriction Thermo Scientific appropriée, puis purifié et dissout dans un tampon de stockage. Selon l’enzyme de restriction utilisée pour préparer les marqueurs, les fragments d’ADN comportent des extrémités franches ou cohésives.
Le marqueur peut être radiomarqué à l’aide de la polynucléotide kinase T4.
Points clés
- Dimensionnement et quantification approximative de petits fragments d’ADN
- Bandes nettes
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
Agarose | |
Non | |
Emballage durable |
Marqueur ADN/BSURI (HAEIII) | |
Gels d’agarose | |
50 μg |