Learn More
Thermo Scientific™ PaeI (SphI) (10 U/μl)
L’enzyme de restriction PaeI (SphI) reconnaît les sites GCATG^C, et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon B (isoschizomères : BbuI, SphI).
Marque: Thermo Scientific™ ER0601
Description
ADN Lambda digéré avec PaeI (SphI), 0,7 % d’agarose, 6 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'...G C A T G▵C...3'
3'...C▵G T A C G...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
- Tampon B 1X : Tris-HCl 10 mM (pH 7,5 à 37°C), MgCl2 10 mM et BSA 0,1 mg/ml
- Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
- Pael est fournie sous la forme suivante : Phosphate de potassium 10 mM (pH 7,0 à 25°C), KCl 50 mM, DTT 1 mM, EDTA 0,1 mM, Triton X -100 0,15 %, BSA 0,5 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Ligature et reclivage :
- Après une digestion en excès de 50 fois avec Pael, plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés
Effets de méthylation :
- Dam : ne se chevauche jamais —aucun effet
- v
- CpG : possibilité de chevauchement —aucun effet
- EcoKI : ne se chevauche jamais —aucun effet
- EcoBI : possibilité de chevauchement —blocage
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
- Au moins 5 unités de l’enzyme sont nécessaires pour la digestion complète d’1 μg d’ADN Lambda intégré à de l’agarose en 16 heures
Extrémités compatibles :
- Hin1II, XceI
Spécification
10 U/μl | |
PaeI (SphI) | |
Oui | |
Non | |
Enzyme de restriction |
Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG | |
Tampon 10X B | |
37°C | |
500 U | |
Clonage traditionnel |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.