Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN O'RangeRuler 50 bp, prête à l’emploi
GREENER_CHOICE
Effectuez une détermination de taille précise des produits PCR et d’autres fragments d’ADN double brin dans des gels d’agarose ou de polyacrylamide non dénaturant avec cette échelle d’ADN par incréments de 50 bp.
Marque:  Thermo Scientific™ SM0613
93.13 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10181120
  • 139.00€ / 25µg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’échelle d’ADN O’RangeRuler 50 bp 50 à 1 000 bp est conçue pour effectuer une détermination de taille précise des produits PCR et d’autres fragments d’ADN double brin dans des gels d’agarose ou de polyacrylamide non dénaturants. Il s’agit d’une échelle par incréments présentant une différence de 50 bp entre les fragments d’ADN. Elle se compose de répétitions d’unités basiques purifiées et ligaturées à terminaison franche de 50 bp. Non recommandée pour une quantification de l’ADN.
L’échelle d’ADN O’RangeRuler 50 bp est livrée avec un colorant de charge d’ADN orange 6X pour les échantillons d’ADN. Le colorant orange G peut être utilisé pour contrôler la migration de l’ADN dans les gels d’agarose ou de polyacrylamide et migre à 50 bp dans un gel d’agarose à 1 %. Il s’agit du colorant privilégié lorsque la visualisation de petits fragments d’ADN est importante.
Points clés
  • Échelle graduée par incréments de 50 bp 
  • Bandes nettes, tailles de fragments faciles à mémoriser 
  • Bandes de référence espacées uniformément (affichées en rouge)
  • Prêt à l’emploi : prémélangé avec colorant de charge orange 6X pour une charge directe et un stockage à température ambiante
  • Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
6X
Xylène cyanol FF, orange G
Oui
Gels d’agarose
O’GeneRuler, O’RangeRuler
Agarose
Échelle d’ADN
50 bp à 1000 bp
Emballage durable
25 μg
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2807480 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberSM0613
Numéro de lot2830032 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberSM0613
Numéro de lot2807458 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberSM0613
Numéro de lot2879288 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberSM0613
Numéro de lot2918064 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberSM0613
Nom du produit
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN O'RangeRuler 50 bp, prête à l’emploi > 50 à 1 000 bp, 0,05 μg/μl