Learn More
Thermo Scientific™ Eau, exempte de nucléase
Code produit. p-4530622 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
30 ml
4 x 1,25 ml
Conditionnement:
30mL
4 pièces
Code produit. 11893933
Marque: Thermo Scientific™ R0581
Optimisez les applications de biologie moléculaire grâce à cette eau exempte de nucléase déionisée et filtrée par une membrane 0,22 μm.
L’eau sans nucléase est déminéralisée et filtrée par membrane de 0,22 μm. Elle est idéale pour toutes les applications de biologie moléculaire.
Idéale pour toutes les applications de biologie moléculaire.
  • Exempte d’endodésoxyribonucléases, d’exodésoxyribonucléases, de ribonucléases et de phosphatases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 7.6
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Flacon(s)
Traitement(s) Non traité au DEPC
Quantité 4 x 1,25 ml