Learn More
Maxima Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X)
Solution prête à l’emploi optimisée pour la qPCR et la RT-qPCR en 2 étapes.
Marque:  Thermo Scientific™ K0243
2780.15 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.19000kg
Code produit. 11826863
  • 3525.00€ / 4000 réactions
En stock
pour voir le stock disponible 
Includes:
  • Le Master Mix Maxima SYBR Green/ROX qPCR (2x) est supplémenté par un colorant de référence passive ROX
  • Le Master Mix Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR (2x) est supplémenté par un colorant de référence passive de fluorescéine
  • Le Master Mix Maxima SYBR Green qPCR, solution ROX fournie (2x), est livré avec un flacon ROX séparé
  • Tous les Master Mix Maxima SYBR Green qPCR incluent l’ADN polymérase à démarrage à chaud Maxima Taq et les dNTP (et dUTP) dans un tampon PCR optimisé.Fourni avec de l’eau sans nucléase
Description
Description
Les master mixes incluent de l’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq et les dNTP dans un tampon optimisé de PCR. Il suffit d’ajouter le modèle et les amorces. Le colorant intercalant SYBR Green de type I permet de détecter et d’analyser l’ADN sans utiliser de sondes spécifiques à la séquence.
L’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq associé à un tampon optimisé garantit la spécificité et la sensibilité de la PCR. Le dUTP est inclus dans le mélange pour assurer un contrôle optimal du transfert de contamination à l’aide de l’uracile-ADN glycosylase (UDG). Le recours aux mélanges maîtres Maxima SYBR Green pour qPCR dans la PCR en temps réel assure une quantification reproductible, sensible et spécifique des modèles génomiques, plasmidiques, viraux et d’ADNc. Les mélanges maîtres Maxima SYBR Green qPCR Master Mixes sont compatibles avec la plupart des thermocycleurs en temps réel.
  • Spécificité : l’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq et le tampon optimisé éliminent l’amplification non spécifique et la formation des dimères d’amorces
  • Sensibilité : détecte les cibles en faible nombre de copies
  • Large plage linéaire : quantification précise sur 9 ordres de grandeur
  • Reproductibilité et confort : master mix 2X prêt à l’emploi
Informations sur la commande
Orders placed Monday through Wednesday ship next day; Thursday and Friday orders ship the following Monday.
Spécification
Spécification
Contains:
• 4 x 12.5 mL Maxima SYBR Green/Fluorescein qPCR Master Mix (2X) containing Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase, dNTPs (also dUTP) and SYBR Green I in an optimized PCR buffer with fluorescein passive reference dye; sufficient for 4000 x 25 μL reactions.
• 2 x 30 mL Nuclease-Free Water
Store at -20°C.
Tube
qPCR
Étalon
Maxima
4000 réactions de 25 μl
2X
ADN, ADNdb
SYBR
Haut
ADN polymérase Taq
Biorad Icycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5
Master Mix SYBR PCR en temps réel
PCR en temps réel (qPCR)
4000 réactions
4 x 12,5 mL