Learn More
Thermo Scientific™ Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les mélanges maîtres Maxima Probe qPCR Master Mixes sont des solutions prêtes à l’emploi optimisées pour la PCR quantitative en temps réel. Les mélanges maîtres incluent l’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq et les dNTP dans un tampon optimisé de PCR. Il suffit d’ajouter le modèle et les amorces.
L’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq associé à un tampon optimisé garantit la spécificité et la sensibilité de la PCR. Le dUTP est inclus dans le mélange pour assurer un contrôle optimal du transfert de contamination à l’aide de l’uracile-ADN glycosylase (UDG). L’utilisation des mélanges maîtres Maxima Probe qPCR Master Mixes en PCR en temps réel permettent de garantir une quantification reproductible, sensible et spécifique des matrices d’ADN génomique, plasmide et viral, et d’ADNc.
Les mélanges maîtres Maxima Probe qPCR Master Mixes sont compatibles avec la plupart des thermocycleurs en temps réel.
- Sensibilité : détecte les cibles en faible nombre de copies
- Spécificité : l’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq et le tampon optimisé éliminent l’amplification non spécifique et la formation des dimères d’amorces
- Large plage linéaire : quantification précise sur 9 ordres de grandeur
- Universel : peut être utilisé avec des sondes spécifiques aux séquences sur la plupart des thermocycleurs en temps réel
- Reproductibilité et praticité : le Master Mix 2X prêt à l’emploi minimise les erreurs de pipetage et réduit le temps de mise en place
Recommandé dans les cas suivants :
PCR en temps réel utilisant des sondes spécifiques d’une séquence ; RT-PCR en temps réel utilisant des sondes spécifiques d’une séquence.
Spécification
Spécification
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | Contains: • 2 x 1.25 mL Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) containing Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase and dNTPs (also dUTP) in an optimized PCR buffer with ROX passive reference dye; sufficient for 200 x 25 μL reactions. • 2 x 1.25 mL Nuclease-Free Water Store at -20°C. |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase Taq |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7000, Système 7300, Système 7700, Système 7900HT, Système StepOnePlus™, Système StepOne™ |
| Gamme de produits | Maxima |
| Afficher plus |