Learn More
Thermo Scientific™ Master Mix qPCR Maxima SYBR Green (2X), avec flacon ROX séparé
Code produit. 11873923 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
1 000 réactions
200 réactions
Conditionnement:
1000 réactions
200 réactions
Code produit. 11873923
Marque: Thermo Scientific™ K0261
Edge
Optimisez la qPCR avec la chimie des sondes à l’aide de protocoles de cycle standard grâce à ces master mixes qPCR prêts à l’emploi.
Les mélanges maîtres Maxima Probe qPCR Master Mixes sont des solutions prêtes à l’emploi optimisées pour la PCR quantitative en temps réel. Les mélanges maîtres incluent l’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq et les dNTP dans un tampon optimisé de PCR. Il suffit d’ajouter le modèle et les amorces.
L’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq associé à un tampon optimisé garantit la spécificité et la sensibilité de la PCR. Le dUTP est inclus dans le mélange pour assurer un contrôle optimal du transfert de contamination à l’aide de l’uracile-ADN glycosylase (UDG). L’utilisation des mélanges maîtres Maxima Probe qPCR Master Mixes en PCR en temps réel permettent de garantir une quantification reproductible, sensible et spécifique des matrices d’ADN génomique, plasmide et viral, et d’ADNc.
Les mélanges maîtres Maxima Probe qPCR Master Mixes sont compatibles avec la plupart des thermocycleurs en temps réel.
Le Master Mix inclue l’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq et les dNTP dans un tampon de PCR optimisé. Une solution ROX est fournie dans un flacon distinct pour une utilisation sur les appareils nécessitant du ROX comme colorant de référence passive. L’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq, combinée avec le tampon optimisé, garantit la spécificité et la sensibilité de la PCR. Du dUTP est inclus dans le mélange afin de fournir un contrôle de contamination croisée en option à l’aide de l’uracyle-ADN glycosurie (UDG). L’utilisation du mélange Maxima Probe qPCR Master Mix en PCR en temps réel permet de garantir une quantification reproductible, sensible et spécifique des matrices d’ADN génomique, plasmidique et viral, et d’ADNc.
  • Spécificité : l’ADN polymérase Maxima Hot Start Taq et le tampon optimisé éliminent l’amplification non spécifique et la formation des dimères d’amorces
  • Sensibilité : détecte les cibles en faible nombre de copies
  • Solution ROX fournie dans un tube séparé
  • Large plage linéaire : quantification précise sur 9 ordres de grandeur
  • Universel : peut être utilisé sur la plupart des instruments de PCR en temps réel
  • Reproductibilité et praticité : Master Mix 2x prêt à l’emploi
Recommandé dans les cas suivants :
PCR en temps réel et RT-qPCR en temps réel utilisant des sondes spécifiques aux séquences pour la plupart des machines de PCR en temps réel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Contains:
• 2 x 1.25 mL Maxima Probe qPCR Master Mix (2X) containing Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase and dNTPs (also dUTP) in an optimized PCR buffer; sufficient for 200 x 25 μL reactions.
• 50 μL ROX solution, 50 μM
• 2 x 1.25 mL Nuclease-Free Water
Store at -20°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, MJ Chromo4, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, MJ Opticon
Gamme de produits Maxima
Type de produit Master Mix de qPCR
Quantité 200 reactions
Suffisant pour 200 réactions de 25 μl
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Nbre de réactions 200 réactions
Type d’échantillon ADN, ADNdb
Volume 2 x 1,25 mL