Learn More
Thermo Scientific™ Mélange maître PCR Maxima™ Hot Start Green 2X
Code produit. 11893923 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Suffisant pour:
100 réactions de 50 µl
500 réactions de 50 µl
Conditionnement:
500 réactions
Code produit. 11893923
Marque: Thermo Scientific™ K1061
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Save time preparing samples with this ready-to-use 2x hot start master mix containing tracking dyes and a density reagent for direct loading on gels after PCR.
Maxima Hot Start Green PCR Master Mix (2X) is a ready-to-use solution containing Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase, optimized hot start PCR buffer, Mg2+, and dNTPs. The master mix is supplemented with two tracking dyes and a density reagent that allows for direct loading of PCR products on a gel.
The dyes in the master mix do not interfere with PCR performance and are compatible with downstream applications such as DNA sequencing, ligation and restriction digestion. The master mix retains all features of Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase. It is capable of amplification of up to 3 kb from genomic DNA.
The master mix is supplemented with two tracking dyes and a density reagent that allows for direct loading of PCR products on a gel. The dyes in the master mix do not interfere with PCR performance and are compatible with downstream applications such as DNA sequencing, ligation and restriction digestion. The master mix retains all features of Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase. It is capable of amplification of up to 3kb from genomic DNA. For applications that require PCR product analysis by absorbance or fluorescence excitation, we recommend using the colorless Maxima Hot Start PCR Master Mix (2X) (†K0151).
  • Convenient—Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase in a ready-to-use mix
  • Hot start PCR—reaction set-up at room temperature
  • Four minute activation time
  • Direct loading of PCR product on gels
  • Highs specificity and sensitivity of PCR
Recommended for:
High throughput hot start PCR; RT-PCR; Highly specific amplification of complex genomic and cDNA templates; Amplification of low copy DNA targets; Generation of PCR products for TA cloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Fermentas™ Maxima™ Hot Start
Quantité 2 x 1.25 ml
Suffisant pour 100 réactions de 50 µl
À utiliser avec (application) Standard PCR, RT-PCR
L’achat de ce produit inclut une immunité de juridiction en vertu des brevets mentionnés sur la notice du produit à condition que ledit produit soit utilisé dans la seule quantité achetée et exclusivement à des fins de recherche interne de l’acheteur. Aucun autre droit de brevet n’est conféré expressément, par implication ou par préclusion. Pour de plus amples informations sur l’acquisition de licences, veuillez contacter le directeur chargé des licences de la société Applied Biosystems au 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, États-Unis.