Learn More
Thermo Scientific™ Glycogène, qualité biologie moléculaire
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le glycogène est un polysaccharide hautement purifié dérivé des huîtres. Ce vecteur inerte augmente considérablement le rétablissement des acides nucléiques par précipitation d’alcool. Le glycogène est insoluble dans l’éthanol et forme ainsi un précipité qui capte les acides nucléiques ciblés. Au cours de la centrifugation, un culot visible se forme, ce qui facilite énormément la manipulation des acides nucléiques précipités. Pour ce qui est de la précipitation quantitative des acides nucléiques de solutions diluées, le glycogène est plus efficace que l’ARNt, la polyacrylamide linéaire ou l’ADN traité par ultrasons (consultez les Références 1-4).
Nous proposons des solutions de glycogène aqueux déclinées selon deux formulations différentes pour permettre la récupération rapide et efficace de l’ADN ou de l’ARN :
Glycogène, de qualité de biologie moléculaire, recommandé pour la précipitation d’ADN (n.ºR0561).
Glycogène, de qualité ARN, peut être utilisé pour la précipitation d’ARN et d’ADN (n.ºR0551)
Points clés
- Idéal pour la récupération d’un taux élevé d’oligonucléotides (> 8 bases) et de faibles quantités d’ADN / ARN (> 20 pg) dans des solutions diluées
- Formation de culots clairement visibles
- Aucune interférence avec les réactions enzymatiques†
- Aucune interférence avec l’électrophorèse sur gel des acides nucléiques
- Aucune interférence avec la détermination spectrophotométrique de la concentration d’ADN/ARN, (mesures A260 à 280)
- Compatibilité avec la transformation de l’ADN et la transfection in vitro
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glycogène |
| Concentration | 20 mg/mL |
| Type de produit | Glycogène |
| Quantité | 2 x 0,25 ml |
| Forme | Liquide |