Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN à plage basse GeneRuler
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4529722 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
5 x 50 μg
50 μg
Conditionnement:
5 pièces
50µg
Code produit. 10304730
Marque: Thermo Scientific™ SM1191
Edge
Déterminez la taille et estimez la quantité d’ADN double brin de faible poids moléculaire sur les gels d’agarose rapidement.
L’échelle d’ADN à plage basse GeneRuler est recommandée pour estimer la quantité et déterminer la taille d’une large étendue de fragments d’ADN double brin sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. Il est idéal pour dénaturer l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN à plage basse GeneRuler peut être radiomarquée avec la polynucléotide kinase T4.
L’échelle d’ADN à plage basse GeneRuler est recommandée pour estimer la quantité et déterminer la taille d’une large étendue de fragments d’ADN double brin sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. Il est idéal pour dénaturer l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie. L’échelle d’ADN à plage basse GeneRuler peut être radiomarquée avec la polynucléotide kinase T4, protocole. L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X.
  • Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
  • Idéale pour dénaturer l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide
  • Bandes nettes
  • Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
  • Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 6X
Type de gel Agarose
Marqueur ou colorant Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G
Type de produit Échelle d’ADN
Prêt à charger Non
Plage de dimensions 25 bp à 700 bp
Compatibilité du gel Gels d’agarose
Concept écologique Emballage durable
Gamme de produits GeneRuler
Quantité 50 μg