Learn More
Thermo Scientific™ Mélange de marqueurs d’ADN GeneRuler
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
25 x 50 μg
Conditionnement:
25 pièces
Description
Déterminez la taille et quantifiez approximativement une large gamme d’ADN double brin sur des gels d’agarose avec le mélange d’échelle d’ADN GeneRuler™ Thermo Scientific™ Fermentas.
L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie. Le mélange d’échelle d’ADN GeneRuler peut être radiomarqué avec la polynucléotide kinase T4. L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X.
- Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
- Bandes nettes
- Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
Spécification
| Concentration | 6X |
| Type de gel | Agarose |
| Marqueur ou colorant | Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G |
| Type de produit | Mélange d’échelles ADN |
| Prêt à charger | Non |
| Plage de dimensions | 100 bp à 10000 bp |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
| Concept écologique | Emballage durable |
| Contenus des kits | Colorant de charge d’ADN 6X, 10 x 1 ml |
| Gamme de produits | GeneRuler |
| Afficher plus |