Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 50 bp
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4529746 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
5 x 50 μg
50 μg
Conditionnement:
5 pièces
50µg
Code produit. 10794291
Marque: Thermo Scientific™ SM0371
Quantifiez et déterminez de manière approximative la taille d’une grande variété d’ADN double brin sur des gels d’agarose grâce à ce mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN GeneRuler 50 bp est recommandée pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative d’une grande variété de fragments d’ADN double brin sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN GeneRuler 50 bp peut être radiomarquée avec la polynucléotide kinase T4.
L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X.
L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie. L’échelle d’ADN GeneRuler 50 pb peut être marquée radioactivement avec la polynucléotide kinase T4. L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X.
  • Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
  • Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
  • Bandes nettes
  • Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 6X
Type de gel Agarose
Marqueur ou colorant Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G
Type de produit Échelle d’ADN
Prêt à charger Non
Plage de dimensions 50 bp à 1000 bp
Compatibilité du gel Gels d’agarose
Concept écologique Emballage durable
Gamme de produits GeneRuler
Quantité 50 μg