Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 1 kb Plus
Quantifiez et déterminez de manière approximative la taille d’une grande variété d’ADN double brin sur des gels d’agarose.
137.00€ - 534.00€
Spécification
Concentration | 6X |
---|---|
Type de gel | Agarose |
Marqueur ou colorant | Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G |
Type de produit | Échelle d’ADN |
Prêt à charger | Non |
Code produit | Marque | Contenus des kits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Contenus des kits | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11581625
![]() |
Thermo Scientific™
SM1331 |
Colorant de charge d’ADN 6X, 2 x 1 ml |
137.00€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11813993
![]() |
Thermo Scientific™
SM1332 |
Colorant de charge d’ADN 6X, 10 x 1 ml |
534.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
L’échelle d’ADN GeneRuler 1 kb Plus contenant 75 à 20 000 bp est recommandée pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative d’une grande variété d’ADN double brin sur des gels d’agarose. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN GeneRuler 1 kb Plus peut être radiomarquée à l’aide de la polynucléotide kinase T4.
L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X pour les échantillons d’ADN.
Points clés
- Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
- Bandes nettes
- Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
6X | |
Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G | |
Non | |
Gels d’agarose | |
GeneRuler |
Agarose | |
Échelle d’ADN | |
75 bp à 20000 bp | |
Emballage durable |