Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN GeneRuler 100 bp Plus
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4529776 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
5 x 50 μg
50 μg
Conditionnement:
5 pièces
50µg
Code produit. 10309339
Marque: Thermo Scientific™ SM0321
Quantifiez et déterminez de manière approximative la taille d’une grande variété d’ADN double brin sur des gels d’agarose ou de polyacrylamide.
L’échelle d’ADN GeneRuler 100 bp Plus, 100 à 3 000 bp, est recommandée pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative d’une grande variété de fragments d’ADN double brin sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie.
L’échelle d’ADN GeneRuler 100 bp Plus peut être radiomarquée à l’aide de la polynucléotide kinase T4 (voirProtocole).
L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X.
L’échelle est un mélange de fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie. L’échelle d’ADN GeneRuler 100 bp Plus peut être radiomarquée avec la polynucléotide kinase T4. L’échelle est fournie avec un colorant de charge d’ADN 6X.
  • Idéale pour le dimensionnement et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN
  • Bandes nettes
  • Bandes de référence brillantes (affichées en rouge)
  • Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 6X
Type de gel Agarose
Marqueur ou colorant Xylène cyanol FF, bleu de bromophénol, Orange G
Type de produit Échelle d’ADN
Prêt à charger Non
Plage de dimensions 100 bp à 3000 bp
Compatibilité du gel Gels d’agarose
Concept écologique Emballage durable
Gamme de produits GeneRuler
Quantité 50 μg