Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Plant RNA Purification Kit
Product Code. p-4530780 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 préparations
50 préparations
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11591645
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ K0801
This item is not returnable. View return policy
Requires
Dithiothréitol (DTT, R0861)
Réalisez la purification d’ARN total à base de membrane de silice à partir de feuilles, racines, germes et autres parties de diverses plantes. Fourni dans un format de colonne de centrifugation pratique.
Le mini-kit de purification d’ARN de végétaux GeneJET est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ARN total de haute qualité à partir d’une grande variété d’espèces végétales et de types de tissus.
Le kit utilise une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne à centrifuger pratique, éliminant l’utilisation de résines coûteuses, d’extractions de phénol-chloroforme toxique ou de précipitations alcooliques chronophages. La procédure standard prend moins de 20 minutes après la lyse cellulaire. L’ARN purifié de grande qualité peut être utilisé dans une large palette d’applications en aval, y compris la RT-PCR, RT-qPCR, le Northern blot et d’autres analyses reposant sur l’ARN. Les rendements de l’ARN varient selon les espèces, les tissus et l’âge des échantillons tissulaires. Consultez le tableau 1 pour connaître les rendements normaux de l’ARN total provenant de diverses sources.
Le kit utilise une technologie de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centgrifugation pratique, éliminant ainsi l’utilisation de résines coûteuses, d’extractions de phénol-chloroforme toxique ou de précipitations alcooliques chronophages. La procédure standard prend moins de 20 minutes après la lyse cellulaire. L’ARN purifié de grande qualité peut être utilisé dans une large palette d’applications en aval, y compris la RT-PCR, RT-qPCR, le transfert de Northern et d’autres analyses reposant sur l’ARN. Les rendements de l’ARN varient selon les espèces, les tissus et l’âge des échantillons tissulaires.
  • Rapide – La procédure peut être réalisée en 20 minutes après la lyse cellulaire
  • Pratique – Le protocole n’inclut pas l’étape de filtration du lysat sujet au colmatage
  • Rendement élevé – Jusqu’à 65 μg d’ARN à haute intégrité et haute pureté à partir d’un échantillon végétal de 50 mg
  • Compatible avec une grande variété d’échantillons (feuilles, racines, germes et autres parties de plantes diverses)
Inclut :
Solution de lyse d’ARN végétal, tampon de lavage WB 1 (concentré), tampon de lavage 2 (concentré), eau, sans nucléase, colonnes de purification d’ARN GeneJET™ (pré-assemblées avec des tubes de prélèvement), tubes de prélèvement (2 ml), tubes de prélèvement (1,5 ml), protocole détaillé
Recommandé dans les cas suivants :
Extraction rapide d’ARN de haute pureté, idéale pour toutes les procédures de biologie moléculaire conventionnelle, notamment : RT-PCR, RT-qPCR, transfert de Northern, analyse de protection de la nucléase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage • 40 mL Plant RNA Lysis Solution; store at room temperature
• 40 mL Wash Buffer WB 1 (concentrated); room temperature
• 30 mL Wash Buffer 2 (concentrated); room temperature
• 30 mL Water, Nuclease-free; room temperature
• 50 GeneJET RNA Spin Columns with Collection Tubes; For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C-8°C.
• 50 Collection Tubes (2 mL); room temperature
• 50 Collection Tubes (1.5 mL); room temperature
Isolation Technology Colonne de centrifugation de silice
Temps de purification 20 min. (Après homogénéisation des échantillons)
Volume d’élution 50 μl
Type d’échantillon Plantes
Type de produit final ARN total
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
À utiliser avec (application) RT-PCR, qPCR, construction de bibliothèques d’ADNc, NGS, analyse microarray, hybridation de transfert, transfert Northern, traduction in vitro, dosages de protection de nucléases, marquage des acides nucléiques
Quantité 50 préparations
Balance Mini
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité de matériel de démarrage ≤100 mg
Rendement Jusqu’à 65 μg
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • GeneJET Plant RNA Purification Kit
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Guanidine hydrochloride, Thiocyanic acid