Learn More
Thermo Scientific™ Kit de purification PCR GeneJET
Code produit. p-4530593 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
250 préparations
50 préparations
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10400450
Marque: Thermo Scientific™ K0701
Pour la purification rapide et efficace de l’ADN par PCR et d’autres mélanges réactifs enzymatiques.
Le kit de purification GeneJET PCR utilise une technologie membranaire à base de silice exclusive sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique, éliminant le besoin de manipulations fastidieuses de résine ou d’extractions de phénol-chloroforme toxique. Il élimine efficacement les amorces, les dNTP, les nucléotides marqués non incorporés, les enzymes et les sels de la PCR et autres mélanges de réaction.
Le kit peut être utilisé pour la purification de fragments d’ADN de 25 bp à 20 kb avec des taux de récupération pouvant atteindre 100 %. Chaque colonne de purification GeneJET a une capacité de liaison totale pouvant aller jusqu’à 25 μg d’ADN, et l’ensemble de la procédure prend 5 minutes. L’ADN purifié peut être utilisé dans des applications courantes en aval, telles que le séquençage, la digestion par des enzymes de restriction, le marquage, la ligature, le clonage, la transcription in vitro, le transfert ou l’hybridation in situ.
Le kit utilise une technologie exclusive de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne à centrifuger pratique, éliminant les manipulations fastidieuses de résines ou les extractions de phénol-chloroforme toxique. Le kit de purification par PCR GeneJET supprime efficacement les amorces, les dNTP, les nucléotides libres marqués, les enzymes et les sels de la PCR et d’autres mélanges réactifs. Il sert à purifier des fragments d’ADN d’une taille comprise entre 25 pb et 20 kpb, avec des taux de récupération pouvant atteindre 100 %. Chaque colonne de purification GeneJET possède une capacité de liaison totale de 25 μg maximum d’ADN, la procédure complète durant à peine 5 minutes. L’ADN purifié peut être utilisé dans des applications courantes en aval, telles que le séquençage, la digestion par des enzymes de restriction, le marquage, la ligature, le clonage, la transcription in vitro, le transfert ou l’hybridation in situ.
  • Extrêmement efficace : 90 à 100 % de récupérations dans la plage de 100 bp à 10 kb
  • Rapide : la procédure prend seulement 5 minutes
  • Pratique : les colonnes de centrifugation sont fermées et assemblées avec les tubes de prélèvement
Recommandées dans les cas suivants :
Purification rapide et efficace de fragments d’ADN idéaux pour toutes les procédures classiques de biologie moléculaire, y compris : —FastDigest ou une procédure par restriction standard ;—Séquençage fluorescent ou radioactif automatisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
Format Colonne de centrifugation
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Gamme de produits GeneJET
Type de produit Kit de purification par PCR
Quantité 50 préparations
Durée de fonctionnement 5 min
Cible ADN provenant de réactions enzymatiques (par exemple PCR)
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR), Clonage, Séquençage de l’ADN
Technologie d’isolement Colonne de centrifugation
Type d’échantillon ADNdb
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • genejet PCR purif
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: thiocyanic acid