Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’extraction de gel GeneJET
Code produit. p-4530582 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
250 préparations
50 préparations
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10765651
Marque: Thermo Scientific™ K0691
Effectuez la purification de fragments d’ADN dotés de membrane à base de silice à partir de gels d’agarose à point de fusion standard ou bas, traités dans un tampon TAE ou TBE.
Le kit d’extraction sur gel GeneJET est conçu pour la purification rapide et efficace des fragments d’ADN à partir de gels d’agarose à point de fusion standard ou bas traités dans un tampon TAE ou TBE.
Ce kit a recours à une technologie exclusive de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique. Ce kit peut servir à purifier les fragments d’ADN de 25 bp à 20 kb avec des taux de récupération pouvant atteindre jusqu’à 95 %. Chaque colonne de purification GeneJET peut lier jusqu’à 25 μg d’ADN et traiter jusqu’à 1 g de gel d’agarose. La procédure complète ne prend que 15 minutes. L’ADN isolé est prêt à l’emploi dans toutes les applications courantes en aval, notamment la ligature, la digestion par des enzymes de restriction, la PCR, le séquençage et le marquage.
Ce kit a recours à une technologie exclusive de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique. Il sert à purifier des fragments d’ADN d’une taille comprise entre 25 pb et 20 kpb, avec des taux de récupération pouvant atteindre 95 %. Chaque colonne de purification GeneJET offre une capacité de liaison maximale de 25 μg d’ADN et peut traiter jusqu’à 1 g de gel d’agarose. La procédure complète ne prend que 15 minutes. L’ADN isolé est prêt à l’emploi dans toutes les applications courantes en aval, notamment la ligature, la digestion par des enzymes de restriction, la PCR, le séquençage et le marquage.
  • Extrêmement efficace : taux de récupération pouvant atteindre jusqu’à 95 % dans une plage de 100 bp à 10 kb
  • Rapide : la procédure prend seulement 15 minutes
  • Pratique : les colonnes de centrifugation sont fermées et assemblées avec les tubes de prélèvement
Recommandées dans les cas suivants :
Extraction rapide et efficace de fragments d’ADN très purs, idéaux pour toutes les procédures classiques de biologie moléculaire, y compris : —FastDigest ou une procédure par restriction standard ; —Séquençage fluorescent ou radioactif automatisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de colonne Colonne de centrifugation
Contenu et stockage For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
Format Colonne de centrifugation
Isolation Technology Colonne de centrifugation
Type d’échantillon Gel
À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR), clonage, transfert de Southern, marquage des acides nucléiques, séquençage
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Gamme de produits GeneJET
Type de produit Kit d’extraction de gel
Quantité 50 préparations
Cible ADN provenant de réactions enzymatiques (par exemple PCR)
Heure du test 15 min
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • GeneJET Gel Extraction Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: thiocyanic acid