Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’extraction de gel GeneJET
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le kit d’extraction sur gel GeneJET est conçu pour la purification rapide et efficace des fragments d’ADN à partir de gels d’agarose à point de fusion standard ou bas traités dans un tampon TAE ou TBE.
Ce kit a recours à une technologie exclusive de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de centrifugation pratique. Ce kit peut servir à purifier les fragments d’ADN de 25 bp à 20 kb avec des taux de récupération pouvant atteindre jusqu’à 95 %. Chaque colonne de purification GeneJET peut lier jusqu’à 25 μg d’ADN et traiter jusqu’à 1 g de gel d’agarose. La procédure complète ne prend que 15 minutes. L’ADN isolé est prêt à l’emploi dans toutes les applications courantes en aval, notamment la ligature, la digestion par des enzymes de restriction, la PCR, le séquençage et le marquage.
Extrêmement efficace : taux de récupération pouvant atteindre jusqu’à 95 % dans une plage de 100 bp à 10 kb
Rapide : la procédure prend seulement 15 minutes
Pratique : les colonnes de centrifugation sont fermées et assemblées avec les tubes de prélèvement
Recommandées dans les cas suivants :
Extraction rapide et efficace de fragments d’ADN très purs, idéaux pour toutes les procédures classiques de biologie moléculaire, y compris : —FastDigest ou une procédure par restriction standard ; —Séquençage fluorescent ou radioactif automatisé
Spécification
Spécification
| Type de colonne | Colonne de centrifugation |
| Contenu et stockage | For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C. |
| Format | Colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Colonne de centrifugation |
| Type d’échantillon | Gel |
| À utiliser avec (application) | PCR quantitative en temps réel (qPCR), clonage, transfert de Southern, marquage des acides nucléiques, séquençage |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Gamme de produits | GeneJET |
| Type de produit | Kit d’extraction de gel |
| Quantité | 50 préparations |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- GeneJET Gel Extraction Kit
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: thiocyanic acid