Learn More
Thermo Scientific™ Micro kit d’extraction de gel et de purification d’ADN GeneJET
Le kit associe la commodité de la technologie des colonnes de centrifugation aux propriétés de liaison sélective d’une membrane de silice, éliminant ainsi le besoin de manipulations fastidieuses de résine ou d’extraction de phénol-chloroforme toxique.
111.00€ - 508.00€
Spécification
Type de colonne | Colonne de centrifugation |
---|---|
Format | Colonne de centrifugation |
Isolation Technology | Colonne de silice |
Type d’échantillon | ADN, Échantillons de gel |
À utiliser avec (application) | PCR quantitative en temps réel (qPCR), clonage, transfert Southern, marquage des acides nucléiques, séquençage, PCR, transcription in vitro |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13293149
|
Thermo Scientific™
K0832 |
250 préparations |
508.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13253149
|
Thermo Scientific™
K0831 |
50 préparations |
111.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le kit associe la commodité de la technologie des colonnes de centrifugation aux propriétés de liaison sélective d’une membrane de silice, éliminant ainsi le besoin de manipulations fastidieuses de résine ou d’extraction de phénol-chloroforme toxique.
Le microkit d’extraction sur gel et de purification d’ADN GeneJET supprime efficacement les amorces, les amorces dimères, les dNTP, les nucléotides non incorporés, les enzymes et les sels de la PCR et d’autres mélanges réactifs. Le kit peut être utilisé pour la purification de fragments d’ADN de 100 bp à 20 kb. Les taux de récupération vont de 90 à 100 % pour la plage de taille de fragments d’ADN de 100 bp à 3 kb. Chaque colonne de purification d’ADN GeneJET possède une capacité de liaison totale de 10 μg maximum d’ADN, la procédure complète durant environ 3,5 minutes pour la purification d’ADN
- Développé sous la forme d’un kit 3 en 1 conçu pour une purification rapide et efficace de l’ADN à partir de la PCR, de mélanges de réaction enzymatiques et de l’extraction d’ADN à partir de gels d’agarose à point de fusion standard ou bas traités dans un tampon Tris-acétate (TAE) ou Tris-borate (TBE)
- Le kit associe la commodité de la technologie des colonnes de centrifugation aux propriétés de liaison sélective d’une membrane de silice
- Cela élimine le besoin de manipulations fastidieuses de résine ou d’extractions de phénol-chloroforme toxique
- Il élimine efficacement les amorces, les dimères d’amorces, les dNTP, les nucléotides marqués non incorporés, les enzymes et les sels de la PCR et autres mélanges de réaction
- Le kit peut être utilisé pour la purification de fragments d’ADN de 100 bp à 20 kb
- Les taux de récupération vont de 90 à 100 % pour la plage de taille de fragments d’ADN de 100 bp à 3 kb
- Chaque colonne de purification d’ADN GeneJET possède une capacité de liaison totale pouvant atteindre 10 µg d’ADN
- La procédure complète dure environ 3,5 minutes pour la purification de l’ADN
Points clés
- Conception avancée des colonnes – facile à ouvrir, à charger et à manipuler
- Rendements d’ADN concentré – éluer dans un volume de 6 à 10 µl
- Récupération élevée – 90 à 100 % de récupération dans la gamme de fragments d’ADN de 100 à 3 000 bp
- Rapide – nettoyage du mélange de réaction en 4 minutes et protocoles de purification de gel d’agarose en 15 minutes disponibles
- Élimination efficace des contaminants de réaction – y compris les enzymes, les protéines, les dimères d’amorces, les dNTP et les sels
- Flexible – ne nécessite pas de pondération de quantification précise des bandes de gel
Applications
- Séquençage, digestion par des enzymes de restriction, PCR, qPCR, marquage, ligature, clonage, transcription in vitro, transfert, hybridation in situ
Contenu
- Tampon de liaison, tampon d’extraction, tampon de prélavage (conc.), tampon de lavage (conc.), tampon d’élution ainsi que tube de prélèvement et micro-colonnes de purification d’ADN
Spécification
Colonne de centrifugation | |
Colonne de silice | |
PCR quantitative en temps réel (qPCR), clonage, transfert Southern, marquage des acides nucléiques, séquençage, PCR, transcription in vitro | |
GeneJET | |
ADN provenant de réactions enzymatiques (par exemple PCR) |
Colonne de centrifugation | |
ADN, Échantillons de gel | |
Non compatible avec des cadences élevées (manuel) | |
Kit d’extraction de gel et de nettoyage d’ADN | |
15 min |