Learn More
Kit de synthèse de l’ADNc First Strand
Le kit de synthèse de l’ADNc Thermo Scientific™ Fermentas First Strand est un système complet permettant la synthèse efficace de l’ADNc premier brin à partir de matrices d’ARN.
Marque:  Thermo Scientific K1612
278.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10774691
  • 387.00€ / 100 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Effectuez une synthèse efficace de la première souche de l’ADNc à partir de modèles d’ARN avec le système complet dans le kit de synthèse de la première souche d’ADNc Thermo Scientific™ Fermentas.
Le kit utilise la transcriptase inverse du M-MuLV recombinant, qui présente une activité RNase H plus faible que la transcriptase inverse de l’AMV. L’inhibiteur recombinant de RNase RiboLock, fourni avec le kit, protège efficacement la matrice d’ARN contre la dégradation. L’oligo(dT)18 se lie par annelage, de manière sélective, à la queue poly(A) de l’ARNm. Les amorces hexamères aléatoires ne nécessitent pas la présence de poly(A). En conséquence, ces résines peuvent être utilisées pour la transcription des régions des extrémités 5’ de l’ARNm ou la synthèse de l’ADNc à l’aide de l’ARN sans queue poly(A) (par ex., les micro-ARN). Les amorces spécifiques aux gènes peuvent également être utilisées avec les kits. Le premier brin d’ADNc peut directement être utilisé à titre de modèle dans la PCR (voir le protocole RT-PCR) ou dans la synthèse de l’ADNc deuxième brin (voir le protocole).
  • Synthèse efficace d’ADNc de premier brin pleine longueur jusqu’à 9 kb
  • Réaction maximale de 37°C
  • Fourni avec l'inhibiteur recombinant de RNase RiboLock
  • Amorce —oligo(dT)18 et amorces hexamères aléatoires incluses avec le kit
Recommandés pour :
Synthèse de l’ADNc premier brin pour la RT-PCR et la RT-PCR en temps réel ; Construction de bibliothèques d’ADNc ; Génération de sondes pour l’hybridation ; Synthèse de l’ARNa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit de synthèse de l’ADNc Fermentas™ First Strand
100 réactions
PCR en temps réel
Nom du produit
Kit de synthèse de l’ADNc First Strand >