Learn More
Thermo Scientific™ Échelle d’ADN à plage moyenne FastRuler, prête à l’emploi
Effectuez rapidement un dimensionnement et une évaluation quantitative approximative d’ADN double brin dans des gels haut débit et des gels d’agarose classiques grâce aux échelles d’ADN Thermo Scientific™ FastRuler™.
Marque: Thermo Scientific™ SM1113
56.78 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’échelle d’ADN à plage moyenne FastRuler est spécialement conçue pour la détermination de taille rapide et l’évaluation quantitative approximative de l’ADN double brin dans des gels à débit élevé de 48 ou 96 puits, ainsi que dans des gels d’agarose conventionnels. Cette échelle est un mélange de cinq fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie à extrémités franches qui sont facilement résolus sur une courte distance de séparation (10 à 20 mm) après un passage de 8 à 14 minutes sur le gel d’agarose approprié.
Elle est particulièrement utile pour les électrophorèses de produits de PCR.
Points clés
- Séparation rapide (8 à 14 minutes)
- Distance de séparation courte (10 à 20 mm)
- Bandes nettes, tailles et quantités de fragments faciles à mémoriser
- Prête à l’emploi - prémélange avec colorant de charge
- Fournie avec la solution de colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
Agarose | |
Marqueur de taille moléculaire ADN de gamme moyenne | |
100 bp à 5000 bp | |
Emballage durable | |
1000 μl |
Bleu de bromophénol | |
Oui | |
Gels d’agarose | |
FastRuler |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.