Learn More
Thermo Scientific™ XbaI FastDigest
Effectuez une digestion de l’ADN simple, double ou multiple en 5 à 15 minutes grâce à cette gamme complexe d’enzymes de restriction actives à 100 % dans un seul tampon universel.
Marque:  Thermo Scientific™ FD0685
89.28 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10796601
  • 124.00€ / 750 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
• FastDigest XbaI (750 μL)
• 10X FastDigest Buffer (2 x 1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (2 x 1.0 mL)
Store at –20°C.
XbaI
Oui
Non
Enzyme de restriction
FastDigest
65°C
Sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm
Tampon 10X FastDigest/FastDigest Green
37°C
750 μL (750 réactions)
Clonage traditionnel
5' protruding ends
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2838372 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberFD0685
Numéro de lot3082672 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberFD0685
Numéro de lot2976851 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberFD0685
Numéro de lot3040899 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberFD0685
Numéro de lot3122948 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog NumberFD0685
Nom du produit
Thermo Scientific™ XbaI FastDigest > 750 μl