missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ FastDigest PfeI

Code produit. 10715641 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
50 μL (50 réactions)
Conditionnement:
50 réactions
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10715641

Marque: Thermo Scientific™ FD1784

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Effectuez une digestion de l’ADN simple, double ou multiple en 5 à 15 minutes grâce à cette gamme complexe d’enzymes de restriction actives à 100 % dans un seul tampon universel.

ADN Lambda digéré avec TfiI (PfeI), 0,7 % d’agarose, 87 sites de clivage

Les enzymes FastDigest sont une gamme complexe d’enzymes de restriction rapide, qui sont toutes 100 % actives dans les tampons de réaction universels FastDigest et FastDigest Green.

Le tampon universel permet des digestions rapides de l’ADN, simples, doubles ou multiples, en 5 à 15 minutes, sans qu’il y ait besoin de changer de tampon ou de recourir à des étapes ultérieures de purification de l’ADN. Les enzymes de modification de l’ADN, telles que le fragment de Klenow, l’ADN ligase T4, la phosphatase alcaline et l’ADN polymérase T4 ont toutes une activité de 100 % avec le tampon FastDigest. Ainsi, les enzymes des applications en aval peuvent être directement ajoutées au mélange réactionnel FastDigest.

Pour une plus grande praticité, le tampon FastDigest Green comprend un réactif de densité et deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits de la digestion sur les gels.

Des temps d’incubation courts et une composition optimale du tampon universel FastDigest empêchent les effets d’une activité Star.

Points clés

  • Activité de 100 % de toutes les enzymes FastDigest dans le tampon universel
  • Compatibilité du tampon de 100 % avec les applications en aval
  • Digestion complète en 5 à 15 minutes
  • Chargement direct sur les gels
  • Pas d’activité Star
  • 176 enzymes FastDigest disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Contenu et stockage • FastDigest PfeI (50 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)

Store at –20°C.

Sensibilité à la méthylation Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm
Enzymes PfeI
Tampon compatible Tampon 10X FastDigest/FastDigest Green
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 50 μL (50 réactions)
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel
Gamme de produits FastDigest
En surplomb 5' protruding ends
Inactivation Temperature 65°C
Afficher plus Afficher moins

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis