Learn More
Thermo Scientific™ Amorce aléatoire résistante à l’exonucléase
Effectuez un amorçage aléatoire très efficace des réactions de synthèse de l’ADN avec ce mélange d’oligonucléotides aléatoires à simple brin.
Marque:  Thermo Scientific™ SO181
Code produit. 10334450
  • 76.50€ / 100µL
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’amorce aléatoire résistante à l’exonucléase est un mélange d’oligonucléotides aléatoires simple brin, utilisé pour l’amorçage aléatoire à haute efficacité de différentes réactions de synthèse de l’ADN. Cette amorce présente deux modifications phosphorothioate (PTO) en l’extrémité 3’ résistantes à l’activité exonucléase 3’→5’ des ADN polymérases dotées d’une activité de correction, comme le fragment Klenow et l’ADN polymérase phi29. Elle présente également des extrémités 5’- et 3’-hydroxyles. L’amorce aléatoire résistante à l’exonucléase est fournie sous forme de solution aqueuse prête à l’emploi concentrée 20X.
Points clés
  • Les modifications PTO de l’extrémité 3’ protègent contre la dégradation d’exonucléase 3’→5’ et garantissent l’amorçage efficace de la synthèse de l’ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Primer
Dry Ice
Aléatoire
DNA Labeling, Strand Displacement Amplification
20X Exo-Resistant Random Primer (100 μL)
Store at –20°C.
20X
100 μl
Liquide