Learn More
Thermo Scientific™ Eco91I (BstEII) (10 U/μL)
L’enzyme de restriction Eco91I (BstEII) reconnaît les sites G^GTNACC et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon O (isoschizomères : BstEII, BstPI, EcoO65I, PspEI).
Marque:  Thermo Scientific™ ER0392
Code produit. 10859850
  • 258.00€ / 5000 unités
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ADN Lambda digéré avec Eco91I (BstEII), 0,7 % d’agarose, 13 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'...G▵G T N A C C...3'
3'...C C A N T G▵G...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
  • Tampon O 1X : Tris-HCl 50 mM (pH 7,5 à 37°C), MgCl2 10 mM, NaCl 100 mM et BSA 0,1 mg/ml
  • Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
  • Eco91I est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), KCl 100 mM, DTT 1 mM, EDTA 1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Ligature et reclivage :
  • Après une digestion en excès de 50 fois avec Eco91I, plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés
Effets de méthylation :
  • Dam : ne se chevauche jamais ; aucun effet
  • Dcm : possibilité de chevauchement ; aucun effet
  • CpG : possibilité de chevauchement ; aucun effet
  • EcoKI : possibilité de chevauchement ; effet non déterminé
  • EcoBI : possibilité de chevauchement ; effet non déterminé
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
  • Au moins 5 U de l’enzyme sont nécessaires pour une digestion complète d’1 μg d’ADN Lambda intégré à de l’agarose en 16 heures
Extrémités compatibles :
  • G▵GTSACC-MaeIII, NmuCI;G▵GTWACC-MaeIII
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10 U/μl
Eco91I (BstEII)
Oui
Non
Enzyme de restriction
Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG
Tampon 10X O
37°C
5000 U
Clonage traditionnel
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.