Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase DreamTaq Green (5 U/μl)
Gagnez du temps dans les applications de PCR standard grâce à cette ADN polymérase Taq améliorée, fournie avec un tampon coloré permettant le chargement direct du gel.
50.75€ - 1294.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10689320
|
Thermo Scientific™
EP0711 |
200 U (5 U/μl) |
50.75€
200 unités |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10776411
|
Thermo Scientific™
EP0712 |
500 U (5U/μl) |
98.25€
500 unités |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11803823
|
Thermo Scientific™
EP0713 |
5 x 500 U (5 U/μl) |
405.00€
5 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10262450
|
Thermo Scientific™
EP0714 |
20 x 500 U (5 U/μl) |
1294.00€
20 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15757496
|
Thermo Scientific™
EP0713 |
5 x 500 U (5 U/μl) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15747496
|
Thermo Scientific™
EP0712 |
500 U (5U/μl) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
L’ADN polymérase DreamTaq Green est une combinaison d’ADN polymérase DreamTaq et de tampon DreamTaq Green 10X. L’ADN polymérase DreamTaq est une Taq ADN polymérase améliorée, optimisée pour les applications de PCR à haut débit. Il assure une sensibilité accrue, des produits PCR plus longs et des rendements supérieurs par rapport à la Taq ADN polymérase classique. Une optimisation poussée des conditions de réaction n’est pas requise.
Le tampon DreamTaq Green 10X contient un réactif de densité et deux colorants de suivi qui permettent le dépôt direct des produits issus de la PCR sur un gel. Le tampon coloré n’interfère pas avec les performances de la PCR et est compatible avec des applications en aval telles que le séquençage, la ligature et la digestion de restriction de l’ADN. Pour les applications nécessitant une analyse du produit issu de la PCR par absorbance ou excitation par fluorescence, nous recommandons d’utiliser le tampon DreamTaq 10X (n° B65) incolore ou de purifier le produit issu de la PCR avant analyse. Le tampon DreamTaq Green 10X est optimisé pour des performances puissantes en PCR et inclut du MgCl2 à une concentration de 20 mM.
DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) est une solution prête à l’emploi contenant de l’ADN polymérase DreamTaq, un tampon DreamTaq Green optimisé, du MgCl2 et des dNTP. Le mélange maître conserve toutes les fonctionnalités de l’ADN polymérase DreamTaq. Il assure une amplification robuste pouvant atteindre jusqu’à 6 kb à partir de l’ADN génomique et jusqu’à 20 kb à partir de l’ADN viral.
Points clés
- Chargement direct du produit issu de la PCR sur le gel
- Rendements élevés et haute sensibilité de la PCR
- Amplification des cibles longues pouvant atteindre jusqu’à 6 kb d’ADN génomique et 20 kb d’ADN viral
- Amplification robuste avec une optimisation minimale
- Incorpore des nucléotides modifiés, mais pas de dUTP
Ce produit est sous licence en vertu d’un ou de plusieurs brevets américains nº 5,500,363 et 5,352,778 ou de brevets étrangers correspondants. Ce produit est sous licence en vertu du brevet américain nº 5,436,149 ou des brevets étrangers correspondants détenus par Takara Bio, Inc.
Brevet en instance.