Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase DreamTaq (5 U/μl)
Code produit. 15757496 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Colorless
Green
Quantité:
10 x 500 unités
200 unités
200 U (5 U/μl)
20 x 500 U (5 U/μl)
20 x 500 unités
500 unités
5 x 500 unités
Conditionnement:
20 pièces
200 unités
5 pièces
500 unités
5000 unités
Code produit. 15757496
Marque: Thermo Scientific™ EP0713
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Obtenez une sensibilité plus élevée, des produits de PCR plus longs et des rendements plus élevés dans toutes les applications PCR standard grâce à cet ADN polymérase Taq amélioré.
L’ADN polymérase DreamTaq est un ADN polymérase Taq amélioré, optimisé pour toutes les applications de PCR standard. Il assure une sensibilité accrue, des produits PCR plus longs et des rendements supérieurs par rapport à la Taq ADN polymérase classique. L’ADN polymérase DreamTaq utilise la même préparation de réaction et les mêmes conditions de cyclage que l’ADN polymérase Taq classique. Une optimisation poussée des conditions de réaction n’est pas requise. Il est fourni avec un tampon DreamTaq optimisé, contenant 20 mM de MgCl2.
Le Master Mix PCR DreamTaq (2X) est une solution prête à l’emploi contenant l’ADN polymérase DreamTaq, le tampon DreamTaq optimisé, le MgCl2 et les dNTP. Cette formulation pré-mélangée permet d'économiser du temps et de réduire la contamination grâce à une diminution des étapes de pipetage requises pour la préparation de la PCR. Le mélange maître conserve toutes les fonctionnalités de l’ADN polymérase DreamTaq. Il assure une amplification robuste pouvant atteindre jusqu’à 6 kb à partir de l’ADN génomique et jusqu’à 20 kb à partir de l’ADN viral.
ADN polymérase standard
• Amplification robuste avec peu d'optimisation
• Rendement élevé
• Sensibilité supérieure à une Taq polymérase conventionnelle
• Amplification de longs transcrits >6 kb à partir d'ADN génomique et >20 kb d'ADN viral
• Taq polymérase optimisée pour les applications PCR haut débit
• Permet une meilleure sensibilité, des transcrits plus long et un plus haut rendement comparé à une Taq polymérase conventionnelle
• Solution prête à l'emploi contenant la DreamTaq™ polymérase, un tampon optimisé, du MgCl2 et des dNTPs
• Applications: PCR, RT-PCR, génotypage, PCR pour clonage TA
• Gain de temps: pour aller directement de la PCR au gel d'électrophorèse
• Le tampon 10X DreamTaq Green contient un réactif à haute densité et 2 marqueurs colorés pour charger directement dans un gel
• Le tampon coloré n'interfère pas avec la performance de la PCR et est compatible avec les applications ultérieures
• ADN polymérase DreamTaq™ Green
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U/μL
Contenu et stockage Contenu :
• 5 x 100 μl d’ADN polymérase DreamTaq (5 U/μl)
• 10 x 1,25 ml de tampon DreamTaq Green 10X (qui inclut du MgCl2 à 20 mM)
Conserver à -20°C.
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase DreamTaq
Vitesse de réaction Étalon
Quantité 5 x 500 unités
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) Standard PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Non
En surplomb 3’-A
Format de réaction Composants séparés
Couleur Green