Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase DreamTaq (5 U/μl)
Obtenez une sensibilité plus élevée, des produits de PCR plus longs et des rendements plus élevés dans toutes les applications PCR standard grâce à cet ADN polymérase Taq amélioré.
Marque:  Thermo Scientific™ EP0703
Code produit. 11883813
  • 425.00€ / 5 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Contenu :
• 5 x 100 μl d’ADN polymérase DreamTaq (5 U/μl)
• 10 x 1,25 ml de tampon DreamTaq 10X (qui inclut du MgCl2 à 20 mM)
Conserver à -20°C.
ADN polymérase DreamTaq
5 x 500 unités
Standard PCR, Genotyping
1 X
3’-A
Colorless
Faible
Étalon
Dry Ice
5 U/μL
Non
Composants séparés
Documents
Manuals
Flyers
Reference Materials
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2814586 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberEP0703
Numéro de lot2844634 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberEP0703
Numéro de lot2890783 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberEP0703
Numéro de lot2895945 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberEP0703
Numéro de lot2917914 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberEP0703
Nom du produit
Thermo Scientific™ ADN polymérase DreamTaq (5 U/μl) > 5μ/μl, 5 x 500 U