Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase DreamTaq (5 U/μl)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’ADN polymérase DreamTaq est un ADN polymérase Taq amélioré, optimisé pour toutes les applications de PCR standard. Il assure une sensibilité accrue, des produits PCR plus longs et des rendements supérieurs par rapport à la Taq ADN polymérase classique. L’ADN polymérase DreamTaq utilise la même préparation de réaction et les mêmes conditions de cyclage que l’ADN polymérase Taq classique. Une optimisation poussée des conditions de réaction n’est pas requise. Il est fourni avec un tampon DreamTaq optimisé, contenant 20 mM de MgCl2.
Le Master Mix PCR DreamTaq (2X) est une solution prête à l’emploi contenant l’ADN polymérase DreamTaq, le tampon DreamTaq optimisé, le MgCl2 et les dNTP. Cette formulation pré-mélangée permet d'économiser du temps et de réduire la contamination grâce à une diminution des étapes de pipetage requises pour la préparation de la PCR. Le mélange maître conserve toutes les fonctionnalités de l’ADN polymérase DreamTaq. Il assure une amplification robuste pouvant atteindre jusqu’à 6 kb à partir de l’ADN génomique et jusqu’à 20 kb à partir de l’ADN viral.
• Amplification robuste avec peu d'optimisation
• Rendement élevé
• Sensibilité supérieure à une Taq polymérase conventionnelle
• Amplification de longs transcrits >6 kb à partir d'ADN génomique et >20 kb d'ADN viral
• Taq polymérase optimisée pour les applications PCR haut débit
• Permet une meilleure sensibilité, des transcrits plus long et un plus haut rendement comparé à une Taq polymérase conventionnelle
• Solution prête à l'emploi contenant la DreamTaq™ polymérase, un tampon optimisé, du MgCl2 et des dNTPs
• Applications: PCR, RT-PCR, génotypage, PCR pour clonage TA
• Gain de temps: pour aller directement de la PCR au gel d'électrophorèse
• Le tampon 10X DreamTaq Green contient un réactif à haute densité et 2 marqueurs colorés pour charger directement dans un gel
• Le tampon coloré n'interfère pas avec la performance de la PCR et est compatible avec les applications ultérieures
• ADN polymérase DreamTaq™ Green
Spécification
Spécification
| Concentration | 5 U/μL |
| Contenu et stockage | Contenu : • 5 x 100 μl d’ADN polymérase DreamTaq (5 U/μl) • 10 x 1,25 ml de tampon DreamTaq Green 10X (qui inclut du MgCl2 à 20 mM) Conserver à -20°C. |
| GC-Rich PCR Performance | Faible |
| Polymérase | ADN polymérase DreamTaq |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| Quantité | 5 x 500 unités |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| À utiliser avec (application) | Standard PCR |
| Fidélité (par rapport à Taq) | 1 X |
| Hot Start | Non |
| Afficher plus |