Learn More
Thermo Scientific™ CpoI (RsrII) (10 U/μL)
Code produit. 10528160 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 U
200 U
Conditionnement:
1000 unités
200 unités
Code produit. 10528160
Marque: Thermo Scientific™ ER0742
L’enzyme de restriction Cpol (RsrII) reconnaît les sites CG^GWCCG, et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon Tango (isoschizomères : CspI, Rsr2I, RsrII).
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'...C G▵G W C C G...3'
3'...G C C W G▵G C...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
  • Tampon Tango 1X : Tris-acétate 33 mM (pH 7,9 à 37°C), Mg-acétate 10 mM, K-acétate 66 mM et BSA 0,1 mg/ml
  • Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
  • CpoI est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), KCl 100 mM, DTT 1 mM, EDTA 1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Ligature et reclivage :
  • Après une digestion en excès de 50 fois avec CpoI, plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés
Effets de méthylation :
  • Dam : ne se chevauche jamais ; aucun effet
  • Dcm : ne se chevauche jamais ; aucun effet
  • CpG : chevauchement complet ; blocage
  • EcoKI : ne se chevauche jamais ; aucun effet
  • EcoBI : ne se chevauche jamais ; aucun effet
Extrémités compatibles :
  • Cfr13I, Eco47I, Psp5II, SanDI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm
Enzymes CpoI (RsrII)
Tampon compatible Tampon 10X Tango
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 1000 U
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel