Learn More
Thermo Scientific™ Bsp1407I (BsrGI) (10 U/μL)
Code produit. p-4521532 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1500 U
300 unités
Conditionnement:
1500 unités
300 unités
Code produit. 10828810
Marque: Thermo Scientific™ ER0931
Edge
Thermo Scientific™ Bsp1407I est disponible sous forme d’enzyme FastDigest utilisée pour la digestion rapide de l’ADN.
Thermo Scientific™ Bsp1407I est disponible sous forme d’enzyme FastDigest utilisée pour la digestion rapide de l’ADN.
5’  T ↓G  T  A  C  A   3’ 
3’  A  C  A  T  G ↑T   5’ 
L’enzyme de restriction Bsp1407I (BsrGI) Thermo Scientific reconnaît les sites T^GTACA et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon Tango (isoschizomères : BsrGI, BstAUI). Reportez-vous aux Conditions de réaction des enzymes de restriction pour disposer d’un tableau sur l’activité enzymatique, les conditions de double digestion, et l’inactivation par la chaleur pour cette enzyme de restriction et d’autres. Remarque : Également disponible en tant qu’enzyme FastDigest pour une digestion rapide de l’ADN.
En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Caractéristiques
• Qualité supérieure : contrôle qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe
• Système à cinq tampons avec code couleur pratique
• Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
• BSA prémélangé dans des tampons de réaction
• Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
Applications
• Clonage moléculaire
• Cartographie des sites de restriction
• Génotypage
• Transfert Southern
• Polymorphisme de longueur des fragments de restriction (RFLP)
• SNP
Remarque : Pour la sensibilité à la méthylation, se référer aux caractéristiques du produit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG
Enzymes Bsp1407I (BsrGI)
Tampon compatible Tampon 10X Tango
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 300 unités
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel