Learn More
Thermo Scientific™ Bsh1236I (BstUI) (10 U/μL)
Coupez aux sites CG^CG avec l’enzyme de restriction Bsh1236I (BstUI), qui fonctionne de manière optimale à 37°C dans le tampon R (isoschizomères : AccII, BspFNI, BstFNI, BstUI, MvnI).
Marque: Thermo Scientific™ ER0921
Description
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'...C G▵C G...3'
3'...G C▵G C...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
- Tampon R 1X : Tris-HCl 10 mM (pH 8,5 à 37°C), MgCl2 10 mM, KCl 100 mM et BSA 0,1 mg/ml
- Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
- Bsh1236I est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,5 à 25°C), KCl 50 mM, DTT 1 mM, EDTA 0,1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Ligature et reclivage :
- Après une digestion en excès de 50 fois avec Bsh1236I, plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés
Effets de méthylation :
- Dam : ne se chevauche jamais ; aucun effet
- Dcm : ne se chevauche jamais — aucun effet
- CpG : se chevauche complètement ; blocage
- EcoKI : ne se chevauche jamais ; aucun effet
- EcoBI : ne se chevauche jamais — aucun effet
Spécification
10 U/μl | |
Bsh1236I (BstUI) | |
Oui | |
Non | |
Enzyme de restriction |
Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm | |
Tampon 10X R | |
37°C | |
500 U | |
Clonage traditionnel |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.