Learn More
Thermo Scientific™ BplI (5 U/μL)
Code produit. 10699330 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 U
500 U
Conditionnement:
100 unités
Code produit. 10699330
Marque: Thermo Scientific™ ER1312
Coupez aux sites ^(8/13)GAG(N)5CTC(13/8)^ avec l’enzyme de restriction BplI, qui fonctionne de manière optimale à 37°C dans le tampon Tango (+SAM).
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
5'...▵ 8(N) G A G (N)5 C T C (N)13▵...3'
3'...▵13(N) C T C (N)5 G A G (N)8 ▵...5'
Conditions pour une activité à 100 % :
  • [Tampon Tango™ 1X] + SAM : [Tris-acétate 33 mM (pH 7,9 à 37°C), Mg-acétate 10 mM, K-acétate 66 mM et BSA 0,1 mg/ml] + S-adénosylméthionine 0,05 mM
  • Laissez incuber à 37°C
Tampon de stockage :
  • BplI est fournie sous la forme suivante : Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), KCl 100 mM, DTT 1 mM, EDTA 1 mM, BSA 0,2 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Ligature et reclivage :
  • Après une digestion en excès de 10 fois avec Bpll, plus de 70 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés, mais aucun de ces derniers ne peut être recoupé en raison de la méthylation de la séquence de reconnaissance par cette enzyme
Effets de méthylation :
  • Dam : ne se chevauche jamais ; aucun effet
  • Dcm : ne se chevauche jamais — aucun effet
  • CpG : possibilité de chevauchement ; aucun effet
  • EcoKI : ne se chevauche jamais ; aucun effet
  • EcoBI : ne se chevauche jamais — aucun effet
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
  • Au moins 10 unités de l’enzyme sont nécessaires pour la digestion complète d’1 μg d’ADN lambda intégré à de l’agarose en 16 heures
Remarque :
L’activité de BplI ne nécessite que Mg2+, mais est stimulée par la S-adénosylméthionine. La S-adénosylméthionine 0,05 mM se traduit par une hausse 100 fois plus importante dans l’activité Bpll. Cependant, un clivage complet de certains substrats avec BplI est difficile à obtenir. La concentration de BplI est déterminée par le taux maximal de clivage obtenu, lorsque le schéma de fragmentation observé ne présente aucun changement quand on augmente encore davantage la quantité d’enzyme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U / μl
Sensibilité à la méthylation Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG
Enzymes BplI
Tampon compatible Tampon 10X Tango
Sensible à l’inactivation thermique Oui
Température de réaction optimale 37°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 500 U
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel