Learn More
Thermo Scientific™ Colorant de charge d’ADN orange (6X)
GREENER_CHOICE
Préparez les marqueurs d’ADN et les échantillons à charger sur des gels d’agarose ou de polyacrylamide grâce au colorant de charge Thermo Scientific™ 6X Orange.
Marque:  Thermo Scientific™ R0631
32.72 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11551575
  • 48.84€ / 5 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le colorant de charge orange 6X est utilisé pour la préparation des marqueurs et des échantillons d’ADN pour le chargement sur gels d’agarose ou de polyacrylamide. Il contient deux colorants différents (xylène cyanol FF et orange G) pour le suivi visuel de la migration d’ADN pendant l’électrophorèse. La présence de glycérol assure que l’ADN de l’échelle et de l’échantillon forme une couche au fond du puits. L’EDTA inclus dans les solutions lie les ions métalliques divalents et inhibe les nucléases métallo-dépendantes.
Le colorant de charge d’ADN orange 6X est utilisé pour l’électrophorèse d’ADN classique.
Points clés
  • Suivi bicolore de la migration d’ADN au cours de l’électrophorèse d’ADN 
  • L’ADN n’est pas masqué pendant l’exposition du gel à la lumière UV
  • L’EDTA lie les ions métalliques divalents et inhibe les nucléases métalliques dépendantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Specifications
6X
Orange G, xylène cyanol FF (XCFF)
5 x 1 mL
Gels d’acrylamide, gels d’agarose
Colorant de charge d’ADN
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Colorant de charge d’ADN orange (6X) > 5 x 1 ml