Learn More
Thermo Scientific™ Acide 5-fluoro-orotique
Code produit. p-4530619 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 10609920
Marque: Thermo Scientific™ R0811
Détectez l’expression du gène URA3, qui code pour l’orotine-5’-monophosphate (OMP) décarboxylase avec l’acide 5-fluoroorotique Thermo Scientific™, utilisé en génétique moléculaire des levures.
L’acide 5-fluoroorotique est une levure contenant un gène URA3 actif (Ura+) qui convertit 5-FOA en fluorodésoxyuridine, toxique pour les cellules (voir le schéma ci-dessous). Les souches de levure portant une mutation du gène URA3 se développent en présence du 5-FOA si le milieu est complété d’uracil. Le 5-FOA est fréquemment utilisé dans les expériences avec Saccharomyces cerevisiae (URA3), Schizosaccharomyces pombe (URA4 et URA5), Candida albicans (URA3) et E. coli (pyrF).
Une levure comportant un gène URA3 actif (Ura+) convertit le 5-FOA en fluorodéoxyuridine, qui est toxique pour les cellules (voir le schéma ci-dessous). Les souches de levure portant une mutation du gène URA3 se développent en présence du 5-FOA si le milieu est complété d’uracil. Le 5-FOA est fréquemment utilisé dans les expériences avec Saccharomyces cerevisiae (URA3), Schizosaccharomyces pombe (URA4 et URA5), Candida albicans (URA3) et E. coli (pyrF).
Recommandé dans les cas suivants :
Détection de l’expression du gène URA3 dans les levures ; construction de bibliothèques de levures à deux hybrides (1) ; autres domaines de la génétique des levures y compris le remplacement génique, l’analyse des éléments génétiques transposables et l’identification du des mutations génétiques.
Remarque :
Faible solubilité dans l’eau. La solubilité dans le diméthylsulfoxyde est supérieure à 150 mg / ml. Il est recommande de préparer une solution de 100 mg / ml de diméthylsulfoxyde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acide 5-fluoro-orotique
Type de produit Acide 5-fluoro-orotique
Quantité 1 g
Forme Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Fluoroorotic acid monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 5-Fluoroorotic acidmonohydrate