Learn More
Cytiva Kit de tubulures FEP
Peut être utilisé comme tubulure d’entrée ou de sortie pour les systèmes AKTA Avant
Marque:  Cytiva 28-9809-84
Code produit. 12495710
  • 222.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Tubulure d’entrée pour ÅKTA avant 25 ou tubulure de sortie pour ÅKTA avant 150.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit de tubulures
1,6 mm
FEP
0,125 po
1/boîte